Kluczowe dokumenty
EHU049181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ZHX1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAAACCAGACCGTGAAGAAATTGTAGAAAATCCAAGTTCTTCAGCTTCTGAATCTAATACAAGTACTTCCATTGTAAACAGAATACATCCAAGTACTGCCAGCACGGTAGTGACACCAGCAGCAGTTCTTCCTGGATTGGCACAGGTGATAACTGCTGTATCTGCTCAGCAGAATTCTAATTTGATTCCCAAAGTCTTAATCCCTGTTAATAGCATTCCCACCTACAATGCTGCATTGGATAACAATCCCCTTTTACTTAACACCTACAACAAGTTCCCTTACCCAACAATGTCAGAAATTACAGTTCTTTCTGCTCAAGCAAAATATACAGAGGAACAGATCAAGATATGGTTTTCAGCCCAACGTTTAAAACATGGTGTTAGTTGGACTCCCGAGGAAGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryuk-Jun Kwon et al.
PloS one, 11(11), e0165516-e0165516 (2016-11-12)
Zinc-fingers and homeoboxes 1 (ZHX1) is a transcription repressor that has been associated with the progressions of hepatocellular carcinoma, gastric cancer, and breast cancer. However, the functional roles of ZHX1 in cholangiocarcinoma (CCA) have not been determined. We investigated the
Yi-Kai Pan et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 25(1-2), 73-91 (2019-11-27)
Weightlessness-induced cardiovascular dysfunction can lead to physiological and pathological consequences. It has been shown that spaceflight or simulated microgravity can alter expression profiles of some microRNAs (miRNAs). Here, we attempt to identify the role of miRNAs in human umbilical vein
Jinping Guan et al.
American journal of translational research, 9(5), 2457-2465 (2017-06-01)
MicroRNAs play an important role in cell proliferation, apoptosis, differentiation, and invasion by regulating the expression of various genes. For example, the downregulation of microRNA-199a-3p (miR-199a-3p) that is noted in numerous human malignancies, including hepatocellular carcinoma (HCC), results in a