Kluczowe dokumenty
EHU048901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TACSTD2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCCTTCAACCACTCAGACCTGGACGCCGAGCTGAGGCGGCTCTTCCGCGAGCGCTATCGGCTGCACCCCAAGTTCGTGGCGGCCGTGCACTACGAGCAGCCCACCATCCAGATCGAGCTGCGGCAGAACACGTCTCAGAAGGCCGCCGGTGACGTGGATATCGGCGATGCCGCCTACTACTTCGAGAGGGACATCAAGGGCGAGTCTCTATTCCAGGGCCGCGGCGGCCTGGACTTGCGCGTGCGCGGAGAACCCCTGCAGGTGGAGCGCACGCTCATCTATTACCTGGACGAGATTCCCCCGAAGTTCTCCATGAAGCGCCTCACCGCCGGCCTCATCGCCGTCATCGTGGTGGTCGTGGTGGCCCTCGTCGCCGGCATGGCCGTCCTGGTGATCACCAACCGGAGAAAGTCGGGGAAGTACAAGAAGGTGGAGATCAAGGAACTGGGGGAGTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vandana Sekhar et al.
PLoS pathogens, 14(3), e1006916-e1006916 (2018-03-15)
Entry of hepatitis C virus (HCV) into hepatocytes is a complex process that involves numerous cellular factors, including the scavenger receptor class B type 1 (SR-B1), the tetraspanin CD81, and the tight junction (TJ) proteins claudin-1 (CLDN1) and occludin (OCLN).
Bin Wu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(3), 1947-1952 (2017-10-01)
Human trophoblastic cell-surface marker, tumor-associated calcium signal transducer 2 (TROP2), is a newly identified marker that has a vital role in the proliferation and invasion of various tumors. However, its specific function in ovarian cancer has not been researched. The
Chuan-Jin Wu et al.
Cells, 9(4) (2020-04-25)
The homologs EpCAM and TROP2, which both interact with claudin-1 and claudin-7, are frequently coexpressed in epithelia including skin. Intestine uniquely expresses high levels of EpCAM but not TROP2. We previously identified EpCAM as a substrate of the membrane-anchored protease