Kluczowe dokumenty
EHU048671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CAT
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACATGGTCTGGGACTTCTGGAGCCTACGTCCTGAGTCTCTGCATCAGGTTTCTTTCTTGTTCAGTGATCGGGGGATTCCAGATGGACATCGCCACATGAATGGATATGGATCACATACTTTCAAGCTGGTTAATGCAAATGGGGAGGCAGTTTATTGCAAATTCCATTATAAGACTGACCAGGGCATCAAAAACCTTTCTGTTGAAGATGCGGCGAGACTTTCCCAGGAAGATCCTGACTATGGCATCCGGGATCTTTTTAACGCCATTGCCACAGGAAAGTACCCCTCCTGGACTTTTTACATCCAGGTCATGACATTTAATCAGGCAGAAACTTTTCCATTTAATCCATTCGATCTCACCAAGGTTTGGCCTCACAAGGACTACCCTCTCATCCCAGTTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CAT(847) , CAT(847)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mikko Konki et al.
Scientific reports, 6, 22190-22190 (2016-02-26)
Epigenomic regulation is likely to be important in the maintenance of genomic integrity of human pluripotent stem cells, however, the mechanisms are unknown. We explored the epigenomes and transcriptomes of human pluripotent stem cells before and after spontaneous transformation to
Lilibeth Lanceta et al.
PloS one, 10(8), e0134144-e0134144 (2015-08-14)
Earlier observations indicate that free heme is selectively toxic to cells lacking heme oxygenase-1 (HO-1) but how this enzyme prevents heme toxicity remains unexplained. Here, using A549 (human lung cancer) and immortalized human bronchial epithelial cells incubated with exogenous heme
Produkty
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.