Kluczowe dokumenty
EHU048641
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LDLRAP1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCTGTTACCCTCACCGTAGCCCAGGCCTTCAAAGTCGCCTTTGAGTTTTGGCAGGTGTCCAAGGAAGAGAAAGAGAAGAGGGACAAAGCCAGCCAAGAGGGAGGGGACGTCCTGGGGGCCCGCCAAGACTGCACCCCCCCCTTGAAGAGCTTGGTCGCCACTGGGAACCTGCTGGACTTAGAGGAGACGGCTAAGGCCCCGCTGTCCACGGTCAGCGCCAACACCACCAACATGGACGAGGTGCCGCGGCCACAAGCCTTGAGTGGCAGCAGTGTTGTCTGGGAGCTGGATGATGGCCTGGATGAAGCGTTTTCGAGGCTTGCCCAGTCTCGGACAAACCCTCAGGTCCTGGACACTGGCCTGACAGCCCAGGACATGCATTACGCCCAGTGCCTCTCGCCTGTCGACTGGGACAAGCCTGACAGCAGCGGCACAGAGCAGGATGACCTCTTCAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claire de Groot et al.
PLoS genetics, 13(10), e1007073-e1007073 (2017-10-27)
In developing brain neuronal migration, dendrite outgrowth and dendritic spine outgrowth are controlled by Cdc42, a small GTPase of the Rho family, and its activators. Cdc42 function in promoting actin polymerization is crucial for glutamatergic synapse regulation. Here, we focus