EHU048221
MISSION® esiRNA
targeting human SDHAF2, RP11-286N22.8
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAACAGATTCCCAAAAGGACATGATTGAAATCCCTTTGCCTCCATGGCAGGAGAGAACTGATGAATCCATAGAAACCAAAAGAGCCCGCCTGCTCTATGAGAGCAGAAAGAGGGGAATGTTGGAAAACTGCATTCTTCTTAGTCTTTTTGCTAAAGAACATCTGCAGCACATGACAGAAAAGCAGCTGAACCTCTATGACCGCCTGATTAACGAGCCTAGTAATGACTGGGATATTTACTACTGGGCCACAGAAGCTAAACCAGCCCCAGAAATATTTGAAAATGAAGTCATGGCCCTGCTGAGAGACTTTGCTAAAAACAAAAACAAAGAGCAGAGACTGCGTGCCCCAGATCTTGAGTACCTCTTTGAAAAGCCACGTTGAGCTGTGCTCCACGGCCTGGCATGGGGGTTCAGTCTGTGGATGGTAACTACTTATGATGGACGTTAGCCTTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SDHAF2(54949) , C11orf79(54949)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)