Kluczowe dokumenty
EHU047861
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HOXA13
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGTTGCTTTGCCCAGATAATGATAATAATGCTTAATAATAATTGAAGAATGGGAAAGAGAAAGAGACAGAGACTGGCATTTTCCTCTCCCGAAGGAGATCTCTTTCTCTTTAATGGAATCTACAACTGTTTTAAAACTTTAAGAAAGGTAAAGACTGCCAGTTCTTCCGCCAACCCCATCAGCCCAGCCCGTTAAATGTCAAACGTCAACCCCCAAAATACGCAATTTCAGATAAGTTACGCAGTTACTGAAATCTTGTAAGTATTTAAGTGATCGTTACATTTTAGGACACTGCGTTAGATGGTAATAATCTGGAAGTTGGTTACAAACGCAAGAGGCCATTGTAAACATCTGCTTGTCCTTCTTAGGTCGCCATTCCCTTTGCATGTTAAGCGTCTGCTCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y-X He et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 21(2), 258-265 (2017-02-07)
In this study, we investigated the association between HOXA13 dysregulation and gastric cancer progression. We also explored the functional role of HOXA13 in invasion and epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) of gastric cancer cells and the possible signaling pathway it might involve
Hua Xie et al.
Biochemical and biophysical research communications, 463(4), 569-574 (2015-06-06)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) have been confirmed to be associated with various human diseases. However, whether they are associated with Hirschsprung disease (HSCR) progression remains unclear. In this study, we designed the experiment to explore the relationship between lncRNA HOTTIP