Kluczowe dokumenty
EHU047741
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ROR1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCTCGACACCACAGACACAGGCTACTTCCAGTGCGTGGCAACAAACGGCAAGGAGGTGGTTTCTTCCACTGGAGTCTTGTTTGTCAAGTTTGGCCCCCCTCCCACTGCAAGTCCAGGATACTCAGATGAGTATGAAGAAGATGGATTCTGTCAGCCATACAGAGGGATTGCATGTGCAAGATTTATTGGCAACCGCACCGTCTATATGGAGTCTTTGCACATGCAAGGGGAAATAGAAAATCAGATCACAGCTGCCTTCACTATGATTGGCACTTCCAGTCACTTATCTGATAAGTGTTCTCAGTTCGCCATTCCTTCCCTGTGCCACTATGCCTTCCCGTACTGCGATGAAACTTCATCCGTCCCAAAGCCCCGTGACTTGTGTCGCGATGAATGTGAAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juho Heliste et al.
BMC cardiovascular disorders, 18(1), 196-196 (2018-10-22)
Receptor tyrosine kinases (RTK) are potential targets for the treatment of ischemic heart disease. The human RTK family consists of 55 members, most of which have not yet been characterized for expression or activity in the ischemic heart. RTK gene
Dongli Liu et al.
Scientific reports, 10(1), 13906-13906 (2020-08-19)
ROR1 and ROR2 are receptor tyrosine kinases with altered expression in a range of cancers. Silencing ROR1 or ROR2 in different tumour types has been shown to inhibit proliferation and decrease metastatic potential. The aim of this study was to
Fernanda Faião-Flores et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(18), 5686-5701 (2019-06-23)
The clinical use of MEK inhibitors in uveal melanoma is limited by the rapid acquisition of resistance. This study has used multiomics approaches and drug screens to identify the pan-HDAC inhibitor panobinostat as an effective strategy to limit MEK inhibitor
Claire Henry et al.
Oncotarget, 6(37), 40310-40326 (2015-10-31)
In recent years, the Wnt signalling pathway has been implicated in epithelial ovarian cancer and its members have potential as diagnostic, prognostic and therapeutic targets. Here we investigated the role of two Wnt receptor tyrosine kinases (RTKs), ROR1 and ROR2