Kluczowe dokumenty
EHU046501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ANXA5
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGGAGCTGGAACAAATGAAAAAGTACTGACAGAAATTATTGCTTCAAGGACACCTGAAGAACTGAGAGCCATCAAACAAGTTTATGAAGAAGAATATGGCTCAAGCCTGGAAGATGACGTGGTGGGGGACACTTCAGGGTACTACCAGCGGATGTTGGTGGTTCTCCTTCAGGCTAACAGAGACCCTGATGCTGGAATTGATGAAGCTCAAGTTGAACAAGATGCTCAGGCTTTATTTCAGGCTGGAGAACTTAAATGGGGGACAGATGAAGAAAAGTTTATCACCATCTTTGGAACACGAAGTGTGTCTCATTTGAGAAAGGTGTTTGACAAGTACATGACTATATCAGGATTTCAAATTGAGGAAACCATTGACCGCGAGACTTCTGGCAATTTAGAGCAACTACTCCTTGCTGTTGTGAAATCTATTCGAAGTATACCTGCCTACCTTGCAGAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian Zhou et al.
Respiratory research, 19(1), 96-96 (2018-05-23)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors, including gefitinib, are first-line drugs against advanced non-small cell lung cancer with activating EGFR mutations. However, the development of resistance to such drugs is a major clinical challenge. The role of annexin
Xujuan Sun et al.
Cell death & disease, 9(6), 637-637 (2018-05-29)
As a calcium-dependent phospholipid binding annexin protein, annexin A5 (Anxa5) links to the progression, metastasis, survival, and prognosis of a variety of cancers. Current work showed ANXA5 overexpression was positively correlated with the upregulations of CRKI/II and RAC1 in hepatocarcinoma
Nahee Park et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 77(22-24), 1467-1476 (2014-10-25)
Auranofin is a lipophilic gold compound with anti-inflammatory and immunosuppressive properties. This compound also exerts antiproliferative effects in several human cancer cell lines. Although auranofin induces apoptosis in human cancer cells, the underlying mechanisms remain unclear. This study investigated auranofin-mediated
Jingjing Wang et al.
Oncology reports, 32(6), 2557-2563 (2014-10-18)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common type of non-Hodgkin's lymphoma worldwide. Although patient outcomes have significantly improved to a greater than 40% cure rate by the combinatorial cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine and prednisone (CHOP) chemotherapy, which is widely