Kluczowe dokumenty
EHU046391
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NLK
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAGCTGGCATTTTACATCGAGACATTAAGCCAGGGAATCTCCTTGTGAACAGCAACTGTGTTCTAAAGATTTGTGATTTTGGATTGGCCAGAGTGGAAGAATTAGATGAATCCCGTCATATGACTCAGGAAGTTGTTACTCAGTATTATCGGGCTCCAGAAATCCTGATGGGCAGCCGTCATTACAGCAATGCTATTGACATCTGGTCTGTGGGATGTATCTTTGCAGAACTACTAGGACGAAGAATATTGTTTCAGGCACAGAGTCCCATTCAGCAGTTGGATTTGATCACGGATCTGTTGGGCACACCATCACTGGAAGCAATGAGGACAGCTTGTGAAGGCGCTAAGGCACATATACTCAGGGGTCCTCATAAACAGCCATCTCTTCCTGTACTCTATACCCTGTCTAGCCAGGCTACACATGAAGCTGTTCATCTCCTTTGCAGGATGTTGGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dongling Zou et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(9), 6725-6732 (2015-04-03)
Chemotherapy is the preferred therapeutic approach for the therapy of advanced ovarian cancer, but 5-year survival rate remains low due to the development of drug resistance. Increasing evidence has documented that microRNAs (miRNAs) act important roles in drug resistance in
Gina Shaw-Hallgren et al.
PloS one, 9(5), e96506-e96506 (2014-05-13)
Nemo-like kinase (NLK), a proline-directed serine/threonine kinase regulated by phosphorylation, can be localized in the cytosol or in the nucleus. Whether the localization of NLK can affect cell survival or cell apoptosis is yet to be disclosed. In the present