Kluczowe dokumenty
EHU045811
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CDH9
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACCCTGATCCACGATTCTTACACCTGGGACCTTTCAAAGATACAGCTGTGGTCAAAATATCTGTGGAAGATATAGATGAGCCTCCTGTGTTCACTAAAGTCTCTTACTTGATAGAAGTAGATGAAGATGTAAAGGAGGGCAGTATCATTGGACAGGTTACAGCATACGATCCAGATGCCAGGAACAATTTAATAAAGTACTCTGTTGATCGGCATACTGATATGGACCGTATTTTTGGTATTCACTCAGAAAATGGTTCTATTTTCACTTTGAAAGCCCTTGACCGGGAATCATCTCCTTGGCATAACATCACTGTTACAGCCACAGAAATAAATAACCCAAAACAAAGTAGCCACATCCCTGTCTTCATCAGAATTCTAGATATAAATGACCATGCTCCGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gaibo Yan et al.
Scientific reports, 7(1), 10023-10023 (2017-09-01)
Tumor metastasis is mainly caused by somatic genomic alterations (SGAs) that perturb pathways regulating metastasis-relevant activities and thus help the primary tumor to adapt to the new microenvironment. Identifying drivers of metastasis, i.e. SGAs, sheds light on the metastasis mechanism