Kluczowe dokumenty
EHU045141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ANO2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCAGCAGAGAGATGTGTGACCAGCAGAATGCCTTCACCATGTGTCCCCTGTGTGACAAGTCCTGTGATTACTGGAACCTCAGCTCAGCCTGTGGGACCGCGCAGGCCAGCCACCTGTTTGACAACCCTGCCACCGTCTTCTTCTCTATCTTCATGGCTCTGTGGGCTACCATGTTCCTGGAAAACTGGAAGAGGCTACAGATGCGACTGGGCTACTTTTGGGACCTGACTGGCATAGAAGAGGAAGAAGTGTCTCACGAACATTCCAGGCCTGAGTATGAAACCAAAGTTCGAGAGAAAATGCTAAAGGAGAGCAACCAGTCTGCTGTCCAGAAATTGGAAACAAACACGACGGAGTGTGGCGATGAGGATGATGAAGATAAACTGACCTGGAAGGATCGTTTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Runping Wang et al.
JCI insight, 4(5) (2019-03-08)
The satiety effects and metabolic actions of cholecystokinin (CCK) have been recognized as potential therapeutic targets in obesity for decades. We identified a potentially novel Ca2+-activated chloride (Cl-) current (CaCC) that is induced by CCK in intestinal vagal afferents of