Kluczowe dokumenty
EHU043791
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NUAK2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAAGATCGTGATCGTCATGGAGTATGCCAGCCGGGGCGACCTTTATGACTACATCAGCGAGCGGCAGCAGCTCAGTGAGCGCGAAGCTAGGCATTTCTTCCGGCAGATCGTCTCTGCCGTGCACTATTGCCATCAGAACAGAGTTGTCCACCGAGATCTCAAGCTGGAGAACATCCTCTTGGATGCCAATGGGAATATCAAGATTGCTGACTTCGGTCTCTCCAACCTCTACCATCAAGGCAAGTTCCTGCAGACATTCTGTGGGAGCCCCCTCTATGCCTCGCCAGAGATTGTCAATGGGAAGCCCTACACAGGCCCAGAGGTGGACAGCTGGTCCCTGGGTGTTCTCCTCTACATCCTGGTGCATGGCACCATGCCCTTTGATGGGCATGACCATAAGATCCTAGTGAAACAGATCAGCAACGGGGCCTACCGGGAGCCACCTAAACCCTCTGATGCCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Devon E Mason et al.
The Journal of cell biology, 218(4), 1369-1389 (2019-02-10)
Cell migration initiates by traction generation through reciprocal actomyosin tension and focal adhesion reinforcement, but continued motility requires adaptive cytoskeletal remodeling and adhesion release. Here, we asked whether de novo gene expression contributes to this cytoskeletal feedback. We found that
Takeshi Namiki et al.
Cancer research, 75(13), 2708-2715 (2015-04-03)
The AMPK-related kinase NUAK2 has been implicated in melanoma growth and survival outcomes, but its therapeutic utility has yet to be confirmed. In this study, we show how its genetic amplification in PTEN-deficient melanomas may rationalize the use of CDK2
Mandeep K Gill et al.
Nature communications, 9(1), 3510-3510 (2018-08-31)
In most solid tumors, the Hippo pathway is inactivated through poorly understood mechanisms that result in the activation of the transcriptional regulators, YAP and TAZ. Here, we identify NUAK2 as a YAP/TAZ activator that directly inhibits LATS-mediated phosphorylation of YAP/TAZ
Martin Golkowski et al.
Cell systems, 11(2), 196-207 (2020-08-07)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a complex and deadly disease lacking druggable genetic mutations. The limited efficacy of systemic treatments for advanced HCC implies that predictive biomarkers and drug targets are urgently needed. Most HCC drugs target protein kinases, indicating that