Kluczowe dokumenty
EHU042961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MARCO
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAACAAGCTGCTTTTCACCAAATTGCAATGGAGCCTTTCGAAATCAATGTTCCAAAGCCCAAGAGGAGAAATGGGGTGAACTTCTCCCTAGCTGTGGTGGTCATCTACCTGATCCTGCTCACCGCTGGCGCTGGGCTGCTGGTGGTCCAAGTTCTGAATCTGCAGGCGCGGCTCCGGGTCCTGGAGATGTATTTCCTCAATGACACTCTGGCGGCTGAGGACAGCCCGTCCTTCTCCTTGCTGCAGTCAGCACACCCTGGAGAACACCTGGCTCAGGGTGCATCGAGGCTGCAAGTCCTGCAGGCCCAACTCACCTGGGTCCGCGTCAGCCATGAGCACTTGCTGCAGCGGGTAGACAACTTCACTCAGAACCCAGGGATGTTCAGAATCAAAGGTGAACAAGGCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sinbad Sweeney et al.
International journal of nanomedicine, 10, 3115-3129 (2015-05-12)
Multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) are a potential human health hazard, primarily via inhalation. In the lung, alveolar macrophages (AMs) provide the first line of immune cellular defense against inhaled materials. We hypothesized that, 1 and 5 days after treating AMs
Shubha Murthy et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(8), 3527-3536 (2015-05-09)
Alternative activation of alveolar macrophages is linked to fibrosis following exposure to asbestos. The scavenger receptor, macrophage receptor with collagenous structure (MARCO), provides innate immune defense against inhaled particles and pathogens; however, a receptor for asbestos has not been identified.