Kluczowe dokumenty
EHU042341
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CYTH3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCGTAGAGGAGAGCAAAACGACTCAGAGGAACAAACAGATAGCCATGGGAAGAAAGAAATTCAACATGGATCCCAAAAAGGGAATTCAGTTTCTAATAGAAAATGACCTGCTACAGAGTTCCCCAGAAGACGTCGCCCAGTTCCTTTATAAAGGAGAAGGCCTAAATAAGACCGTCATTGGGGACTACCTGGGTGAAAGGGATGAATTTAATATTAAAGTTCTTCAAGCCTTTGTTGAACTCCATGAGTTTGCTGATCTCAACCTTGTACAAGCCTTAAGGCAGTTCTTATGGAGCTTCAGGCTGCCCGGGGAGGCGCAGAAGATTGATCGCATGATGGAGGCTTTCGCTTCTCGCTACTGCCTGTGCAACCCCGGGGTCTTCCAGTCCACAGACACGTGCTACGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bettina Jux et al.
Scientific reports, 9(1), 3442-3442 (2019-03-07)
Insulin plays a central role in regulating metabolic homeostasis and guanine-nucleotide exchange factors of the cytohesin family have been suggested to be involved in insulin signal transduction. The Drosophila homolog of cytohesin-3, steppke, has been shown to be essential for
Mehdi Eshraghi et al.
Science advances, 6(18), eaaz7001-eaaz7001 (2020-05-20)
The therapeutic effects of l-3,4-dihydroxyphenylalanine (l-DOPA) in patients with Parkinson's disease (PD) severely diminishes with the onset of abnormal involuntary movement, l-DOPA-induced dyskinesia (LID). However, the molecular mechanisms that promote LID remain unclear. Here, we demonstrated that RasGRP1 [(guanine nucleotide