Kluczowe dokumenty
EHU042211
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CXCR6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGGTTCAGCAGTTTCAATGACAGCAGCCAGGAGGAGCATCAAGACTTCCTGCAGTTCAGCAAGGTCTTTCTGCCCTGCATGTACCTGGTGGTGTTTGTCTGTGGTCTGGTGGGGAACTCTCTGGTGCTGGTCATATCCATCTTCTACCATAAGTTGCAGAGCCTGACGGATGTGTTCCTGGTGAACCTACCCCTGGCTGACCTGGTGTTTGTCTGCACTCTGCCCTTCTGGGCCTATGCAGGCATCCATGAATGGGTGTTTGGCCAGGTCATGTGCAAGAGCCTACTGGGCATCTACACTATTAACTTCTACACGTCCATGCTCATCCTCACCTGCATCACTGTGGATCGTTTCATTGTAGTGGTTAAGGCCACCAAGGCCTACAACCAGCAAGCCAAGAGGATGACCTGGGGCAAGGTCACCAGCTTGCTCATCTGGGTGATATCCCTGCTGGTTTCCTTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seung-Cheol Lee et al.
Stem cells international, 2020, 8870133-8870133 (2020-09-15)
Human mesenchymal stem cells derived from adipose tissue (hADMSCs) are a desirable candidate in regenerative medicine. hADMSCs secrete growth factors, cytokines, and chemokines and also express various receptors that are important in cell activation, differentiation, and migration to injured tissue.
Zhenzhen Ma et al.
International immunopharmacology, 81, 106035-106035 (2019-11-23)
Interstitial lung disease (ILD) is a progressive and irreversible lung disease with very limited therapeutic options. Previous studies have found that chemokine ligands CXCL16 and CXCR6 play critical roles in organ fibrosis. However, whether CXCL16 and CXCR6 are also involved