Kluczowe dokumenty
EHU041011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HPSE
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTGCAGCTGGCTTTATGTGGCTGGATAAATTGGGCCTGTCAGCCCGAATGGGAATAGAAGTGGTGATGAGGCAAGTATTCTTTGGAGCAGGAAACTACCATTTAGTGGATGAAAACTTCGATCCTTTACCTGATTATTGGCTATCTCTTCTGTTCAAGAAATTGGTGGGCACCAAGGTGTTAATGGCAAGCGTGCAAGGTTCAAAGAGAAGGAAGCTTCGAGTATACCTTCATTGCACAAACACTGACAATCCAAGGTATAAAGAAGGAGATTTAACTCTGTATGCCATAAACCTCCATAATGTCACCAAGTACTTGCGGTTACCCTATCCTTTTTCTAACAAGCAAGTGGATAAATACCTTCTAAGACCTTTGGGACCTCATGGATTACTTTCCAAATCTGTCCAACTCAATGGTCTAACTCTAAAGATGGTGGATGATCAAACCTTGCCACCTTTAATGGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianping Li et al.
American journal of cancer research, 7(2), 234-244 (2017-03-25)
Heparanase (HPSE1) is elevated in various types of cancers including cervical cancer, and correlated with poor prognosis. Current study is to investigate the effects of HPSE1 on radiation response in cervical cancer. Colony formation assays after radiation were performed to
Marjolein Garsen et al.
The American journal of pathology, 186(4), 805-815 (2016-02-14)
Heparanase, a heparan sulfate (HS)--specific endoglucuronidase, mediates the onset of proteinuria and renal damage during experimental diabetic nephropathy. Glomerular heparanase expression is increased in most proteinuric diseases. Herein, we evaluated the role of heparanase in two models of experimental glomerulonephritis
Uri Barash et al.
International journal of cancer, 145(6), 1596-1608 (2019-04-30)
Heparanase is an endo-β-d-glucuronidase that cleaves heparan sulfate (HS) side chains of heparan sulfate proteoglycans. Compelling evidence tie heparanase levels with all steps of tumor formation including tumor initiation, growth, metastasis and chemo-resistance, likely involving augmentation of signaling pathways and
Haiyan Zheng et al.
Cancer biomarkers : section A of Disease markers, 15(5), 525-534 (2015-01-15)
Heparanase(HPSE), an endo-β -D-glucuronidase, is found overexpressed in Ovarian cancer (OC). The purpose of our work was to investigate primitively the possible role of HPSE in the development of OC. In this study, RNA interference (RNAi) with a HPSE small
Satvik R Hadigal et al.
Nature communications, 6, 6985-6985 (2015-04-29)
Herpesviruses exemplified by herpes simplex virus-1 (HSV-1) attach to cell surface heparan sulfate (HS) for entry into host cells. However, during a productive infection, the HS moieties on parent cells can trap newly exiting viral progenies and inhibit their release.