Kluczowe dokumenty
EHU040271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GRIN2A
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGGTCTATCAACGGGCAGTCATGGCAGTTGGCTCGCTCACCATCAATGAGGAACGTTCTGAAGTGGTGGACTTCTCTGTGCCCTTTGTGGAAACGGGAATCAGTGTCATGGTTTCAAGAAGTAATGGCACCGTCTCACCTTCTGCTTTTCTAGAACCATTCAGCGCCTCTGTCTGGGTGATGATGTTTGTGATGCTGCTCATTGTTTCTGCCATAGCTGTTTTTGTCTTTGAATACTTCAGCCCTGTTGGATACAACAGAAACTTAGCCAAAGGGAAAGCACCCCATGGGCCTTCTTTTACAATTGGAAAAGCTATATGGCTTCTTTGGGGCCTGGTGTTCAATAACTCCGTGCCTGTCCAGAATCCTAAAGGGACCACCAGCAAGATCATGGTATCTGTATGGGCCTTCTTCGCTGTCATATTCCTGGCTAGCTACACAGCCAATCTGGCTGCCTTCATGATC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Danielle M Gerhard et al.
The Journal of clinical investigation, 130(3), 1336-1349 (2019-11-20)
A single subanesthetic dose of ketamine, an NMDA receptor (NMDAR) antagonist, produces rapid and sustained antidepressant actions in depressed patients, addressing a major unmet need for the treatment of mood disorders. Ketamine produces a rapid increase in extracellular glutamate and