Kluczowe dokumenty
EHU039361
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ITPKB
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AACATCCTGATCGCCTATCGGGACCGGCTGAAGGCCATTCGAACCACTCTAGAAGTTTCTCCCTTCTTCAAGTGCCACGAGGTCATTGGCAGCTCCCTCCTCTTCATCCACGACAAGAAGGAACAGGCCAAAGTGTGGATGATCGACTTTGGGAAAACCACGCCCCTGCCTGAGGGCCAGACCCTGCAGCATGACGTCCCCTGGCAGGAGGGGAACCGGGAGGATGGCTACCTCTCGGGGCTCAATAACCTCGTCGACATCCTGACCGAGATGTCCCAGGATGCCCCACTCGCCTGAGCTGCCCACGCCCTCCCTGGCCCCCGCCTGGGCCTCCTTTCCTCCTCCTGTGCTTCCTTTCTCGTTCCTAACTTTTCCTTCACTTACACCTGACTGACCCTCCTGAACTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chaoyun Pan et al.
The Journal of clinical investigation, 129(6), 2431-2445 (2019-05-14)
How altered metabolism contributes to chemotherapy resistance in cancer cells remains unclear. Through a metabolism-related kinome RNAi screen, we identified inositol-trisphosphate 3-kinase B (ITPKB) as a critical enzyme that contributes to cisplatin-resistant tumor growth. We demonstrated that inositol 1,3,4,5-tetrakisphosphate (IP4)