Kluczowe dokumenty
EHU038261
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ZBTB33
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATCGACTGGTTGCAAGGTTTATGCAAATATCGGTGAAGATACTTATGATATAGTGATCCCTGTCAAAGATGACCCTGATGAAGGGGAGGCCAGACTTGAGAATGAAATACCAAAAACGTCTGGCAGCGAGATGGCAAACAAACGTATGAAAGTAAAACATGATGATCACTATGAGTTAATAGTAGATGGAAGGGTCTATTATATCTGTATTGTATGCAAAAGGTCATATGTCTGTCTGACAAGCTTGCGGAGACATTTTAACATTCATTCTTGGGAGAAGAAGTATCCGTGCCGTTACTGTGAGAAGGTATTTCCTCTTGCAGAATATCGCACAAAGCATGAAATTCATCACACAGGGGAGCGAAGGTATCAGTGTTTGGCCTGTGGCAAATCTTTCATCAACTATCAGTTTATGTCTTCACATATAAAGTCAGTTCATAGTCAAGATCCTTCTGGGGACTCAAAGCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ligang Wang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 48(3), 947-958 (2018-07-24)
Kaiso (ZBTB33) expression is closely associated with the progression of many cancers and microRNA (miRNA) processing. MiR-181a plays critical roles in multiple cancers; however, its precise mechanisms in glioma have not been well clarified. The goal of this study was
Jacqueline Jones et al.
Clinical & experimental metastasis, 31(5), 497-510 (2014-02-27)
The expression and biological consequences of Kaiso, a novel bi-modal transcription factor, in infiltrating ductal carcinomas (IDCs) have not been widely investigated. In the present study, we determined Kaiso expression and subcellular localization in 146 normal tissues, 376 IDCs, and