Kluczowe dokumenty
EHU038171
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SRP19
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAAGGCGAATCCCCATAAGTAAGGCTGTTGAAAATCCTACAGCTACAGAGATTCAAGATGTATGTTCAGCAGTTGGACTTAACGTATTTCTTGAGAAAAATAAAATGTACTCTAGAGAATGGAATCGTGATGTCCAATACAGAGGCAGAGTCCGGGTCCAGCTCAAACAGGAAGATGGGAGCCTCTGCCTTGTACAGTTCCCATCACGTAAGTCAGTAATGTTGTATGCAGCAGAAATGATACCTAAACTAAAAACAAGGACACAAAAAACAGGAGGTGCTGACCAAAGTCTTCAACAAGGAGAGGGAAGTAAAAAAGGGAAAGGAAAGAAAAAGAAGTAACCTAGTATCAGCATCAAGTATGTGGTACTACTGTAAGAGACATGAATGGAGACTTCTAATTTGTATCGGAGGGAAACAGAAGCTTTTTGTTTGCATCATTTAACTGAACTGTGAACCCTTGTGCCTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abhik K Banerjee et al.
Cell, 183(5), 1325-1339 (2020-10-21)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a recently identified coronavirus that causes the respiratory disease known as coronavirus disease 2019 (COVID-19). Despite the urgent need, we still do not fully understand the molecular basis of SARS-CoV-2 pathogenesis. Here