Kluczowe dokumenty
EHU036931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ATG12
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGAACCATCCAAGGACTCATTGACTTCATCAAAAAGTTTCTTAAACTTGTGGCCTCAGAACAGTTGTTTATTTATGTGAATCAGTCCTTTGCTCCTTCCCCAGACCAAGAAGTTGGAACTCTCTATGAGTGTTTTGGCAGTGATGGTAAACTGGTTTTACATTACTGCAAGTCTCAGGCGTGGGGATGAACCACAAAGAAAATCAACTTGCTACTACATGAAATGGATTTTCACGGAAGAGACAGCTCTGAAAAGTTTTGATGCTTGTGGCAAGAGACTTAACAGATGTGATCTATTTAGTATGTGTCTACTCTATGTTTATGCATAAGAAAACATCCATAGCATGAATGGACTCAGAAAAATGTGATTTGTATTAATGCACCAGTCATCATAAAAGATGGTCATGATAGTACACCCATTGCTCCTACTTGTTACTATTATTGCTGCAGATCTGCCTCCAAGGTTGAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yingqiang Liu et al.
Cell death & disease, 11(3), 175-175 (2020-03-08)
Colorectal cancer (CRC) is a global healthcare problem. Radioresistance is a huge setback for CRC radiotherapy. In this text, the roles and molecular mechanisms of long non-coding RNA HOTAIR in CRC tumorigenesis and radioresistance were further investigated. ATG12 mRNA, HOTAIR
Sachiko Matsuzaki et al.
British journal of pharmacology, 175(10), 1637-1653 (2018-02-20)
A high recurrence rate after medical treatment is a major clinical problem for patients with endometriosis. Here, we have evaluated the in vitro effects of combined treatment with MK2206 (an AKT inhibitor) + chloroquine on cell growth and regrowth of endometriotic stromal
Yongqiang Chen et al.
Cancers, 13(5) (2021-04-04)
The epidermal growth factor receptor (EGFR) family member erb-b2 receptor tyrosine kinase 2 (ERBB2) is overexpressed in many types of cancers leading to (radio- and chemotherapy) treatment resistance, whereas the underlying mechanisms are still unclear. Autophagy is known to contribute
Sun-Jung Cho et al.
Autophagy, 11(1), 100-112 (2014-12-09)
Autophagy is one of the main mechanisms in the pathophysiology of neurodegenerative disease. The accumulation of autophagic vacuoles (AVs) in affected neurons is responsible for amyloid-β (Aβ) production. Previously, we reported that SUMO1 (small ubiquitin-like modifier 1) increases Aβ levels.