Kluczowe dokumenty
EHU036761
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FPR1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGGCTCTGCTCCTCACATTGCCAGTTATCATTCGTGTGACTACAGTACCTGGTAAAACGGGGACAGTAGCCTGCACTTTTAACTTTTCGCCCTGGACCAACGACCCTAAAGAGAGGATAAATGTGGCCGTTGCCATGTTGACGGTGAGAGGCATCATCCGGTTCATCATTGGCTTCAGCGCACCCATGTCCATCGTTGCTGTCAGTTATGGGCTTATTGCCACCAAGATCCACAAGCAAGGCTTGATTAAGTCCAGTCGTCCCTTACGGGTCCTCTCCTTTGTCGCAGCAGCCTTTTTTCTCTGCTGGTCCCCATATCAGGTGGTGGCCCTTATAGCCACAGTCAGAATCCGTGAGTTATTGCAAGGCATGTACAAAGAAATTGGTATTGCAGTGGATGTGACAAGTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maayan Pereg et al.
PloS one, 14(6), e0217681-e0217681 (2019-06-07)
The ability to efficiently perform actions immediately following instructions and without prior practice has previously been termed Rapid Instructed Task Learning (RITL). In addition, it was found that instructions are so powerful that they can produce automatic effects, reflected in