Kluczowe dokumenty
EHU036561
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RNF20
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAAATGGCTGATGAGGATGCCTTGAGGAAGATCCGGGCAGTGGAGGAGCAGATAGAATACCTACAGAAGAAGCTAGCCATGGCCAAGCAGGAAGAAGAAGCACTCCTCTCTGAAATGGATGTCACAGGCCAGGCCTTTGAAGACATGCAGGAGCAAAATATCCGTTTGATGCAGCAATTGCGGGAGAAGGATGATGCAAATTTCAAGCTCATGTCAGAGCGTATCAAGTCCAATCAGATCCATAAGTTGCTTAAAGAAGAGAAGGAGGAGCTGGCAGACCAGGTGTTGACTCTGAAGACTCAGGTTGATGCCCAGCTACAGGTAGTAAGGAAACTGGAAGAGAAGGAGCATCTGTTACAGAGCAACATTGGCACAGGGGAGAAAGAGCTGGGTCTTAGGACCCAAGCCTTAGAGATGAATAAACGCAAGGCAATGGAGGCAGCCCAGCTTGCAGATGACCTCAAAGCACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jagmohan Hooda et al.
Cancer research, 79(4), 760-772 (2018-12-20)
Recent insights supporting the fallopian tube epithelium (FTE) and serous tubal intraepithelial carcinomas (STIC) as the tissue of origin and the precursor lesion, respectively, for the majority of high-grade serous ovarian carcinomas (HGSOC) provide the necessary context to study the
Danping Wang et al.
Frontiers in oncology, 10, 613470-613470 (2020-12-29)
E-cadherin, a hallmark of epithelial-mesenchymal transition (EMT), is often repressed due to Snail-mediated epigenetic modification; however, the exact mechanism remains unclear. There is an urgent need to understand the determinants of tumor aggressiveness and identify potential therapeutic targets in breast
Z-X Wang et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 24(19), 9981-9989 (2020-10-23)
To explore the clinical significance of circRNF20 in non-small-cell lung carcinoma (NSCLC), and its regulatory effects on NSCLC cell functions by activating MAPK9. Relative levels of circRNF20 and MAPK9 in NSCLC tissues were detected by quantitative Real Time-Polymerase Chain Reaction