Kluczowe dokumenty
EHU035961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ANKIB1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGACCCCAACATCAATGACAATCTTCTCGGCAACATCATGGCTTGGTTTCATGACATGAACCCTCAGAGTATTGCCCTGATTCCTCCAGCAACTACAGAAATCAGTGCAGATTCCCAGCTCCCCTGTATCAAAGATGGGTCAGAAGGTGTGAAGGATGTGGAACTGGTGCTGCCAGAAGATTCAATGTTTGAAGATGCCAGTGTCAGTGAAGGTAGAGGAACCCAGATAGAAGAAAATCCTTTGGAAGAAAATATTCTGGCGGGGGAAGCAGCATCTCAAGCTGGTGACAGTGGTAACGAGGCAGCCAACAGAGGAGATGGTTCAGATGTTTCAAGTCAAACACCTCAAACCTCAAGTGACTGGCTTGAACAAGTACATTTAGTGTGAACTGCACACATCTGGGCTCTA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yi-Xin Du et al.
Human cell, 33(1), 252-260 (2019-11-02)
Osteosarcoma is a highly malignant tumor. The molecular mechanism of its occurrence and development has not yet been clarified. Current studies have found that noncoding RNAs, such as circular RNAs (circRNAs) and microRNAs (miRNAs), play important regulatory roles in the