Kluczowe dokumenty
EHU035221
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SEMA3D
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAAAGTGCAGACCATCGTTGGGTGCAGTATGATGGGAGAATTCCTTATCCACGGCCTGGTACATGTCCAAGCAAAACCTATGACCCACTGATTAAGTCCACCCGAGATTTTCCAGATGATGTCATCAGTTTCATAAAGCGGCACTCTGTGATGTATAAGTCCGTATACCCAGTTGCAGGAGGACCAACGTTCAAGAGAATCAATGTGGATTACAGACTGACACAGATAGTGGTGGATCATGTCATTGCAGAAGATGGCCAGTACGATGTAATGTTTCTTGGAACAGACATTGGAACTGTCCTCAAAGTTGTCAGCATTTCAAAGGAAAAGTGGAATATGGAAGAGGTAGTGCTGGAGGAGTTGCAGATATTCAAGCACTCATCAATCATCTTGAACATGGAATTGTCTCTGAAGCAGCAACAATTGTACATTGGTTCCCGAGATGGATTGGTTCAGCTCTCCTTGCACAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhen Wang et al.
World journal of surgical oncology, 15(1), 67-67 (2017-03-23)
Semaphorin 3D (SEMA3D) plays important roles in the genesis and progress of many cancers. However, the relationship between SEMA3D and colorectal cancer (CRC) remains unknown. The aim of this study was to investigate whether SEMA3D can be used as a
Kelly Foley et al.
Science signaling, 8(388), ra77-ra77 (2015-08-06)
Most patients with pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA) present with metastatic disease at the time of diagnosis or will recur with metastases after surgical treatment. Semaphorin-plexin signaling mediates the migration of neuronal axons during development and of blood vessels during angiogenesis.