Kluczowe dokumenty
EHU034971
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SERPINE2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGCTGAAAGTTCTTGGCATTACTGACATGTTTGATTCATCAAAGGCAAATTTTGCAAAAATAACAACAGGGTCAGAAAACCTCCATGTTTCTCATATCTTGCAAAAAGCAAAAATTGAAGTCAGTGAAGATGGAACCAAAGCTTCAGCAGCAACAACTGCAATTCTCATTGCAAGATCATCGCCTCCCTGGTTTATAGTAGACAGACCTTTTCTGTTTTTCATCCGACATAATCCTACAGGTGCTGTGTTATTCATGGGGCAGATAAACAAACCCTGAAGAGTATACAAAAGAAACCATGCAAAGCAACGACTACTTTGCTACGAAGAAAGACTCCTTTCCTGCATCTTTCATAGTTCTGTTAAATATTTTTGTACATCGCTTCTTTTTCAAAACTAGTTCTTAGGAACAGACTCGATGCAAGTGTTTCTGTTCTGGGAGGTATTGGAGGGAAAAAACAAGCAGGATGGCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
En-Dong Zhu et al.
PloS one, 9(8), e106049-e106049 (2014-08-30)
Gastric cancer is one of the most common malignant diseases worldwide. Emerging evidence has shown that microRNAs (miRNAs) are associated with tumor development and progression. Our previous studies have revealed that H. pylori infection was able to induce the altered
Kun Wang et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 141(5), 805-812 (2014-11-02)
Altered expression of serine protease inhibitor peptidase inhibitor clade E member 2 (SERPINE2) associates with human cancer development and progression; thus, this study investigated SERPINE2 expression in gastric cancer tissues for association with clinicopathological and survival data from the patients
Ruozhi Zhao et al.
Journal of leukocyte biology, 95(6), 941-949 (2014-02-06)
Diabetes mellitus accelerates the development of atherosclerotic cardiovascular diseases. Monocyte adhesion is an early cellular event of atherogenesis. Elevated levels of glyLDL were common in diabetic patients. Our previous studies indicated that HSF1 and p22-phox (a subunit of the NOX