Kluczowe dokumenty
EHU034931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PRTG
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAATGAGGTGGGAGAAGGACCCTTTTCAAATTCTGTGGAGCTGGCAGTACTTCCAAAGGAAACCTCTGAATCAAATCAGAGGCCCAAGCGTTTAGATTCTGCTGATGCCAAAGTTTATTCAGGATATTACCATCTGGACCAAAAATCAATGACTGGCATTGCTGTAGGTGTTGGCATAGCCTTGACCTGCATCCTCATCTGTGTTCTCATCTTGATATACCGAAGTAAAGCCAGGAAATCATCTGCTTCCAAGACGGCACAGAATGGAACTCAACAGTTACCTCGTACCAGTGCCTCCTTAGCTAGTGGAAATGAGGTAGGAAAGAACCTGGAAGGAGCTGTAGGAAATGAAGAATCTTTAATGCCAATGATCATGCCAAACAGCTTCATTGATGCAAAGGGAGGAACTGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeanne L Theis et al.
eLife, 9 (2020-10-03)
Congenital heart diseases (CHDs), including hypoplastic left heart syndrome (HLHS), are genetically complex and poorly understood. Here, a multidisciplinary platform was established to functionally evaluate novel CHD gene candidates, based on whole-genome and iPSC RNA sequencing of a HLHS family-trio.