Kluczowe dokumenty
EHU034701
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ROCK1 (2)
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGACAGAATCGGACACAGCTGTAAGATTGAGGAAGAGTCACACAGAGATGAGCAAGTCAATTAGTCAGTTAGAGTCCCTGAACAGAGAGTTGCAAGAGAGAAATCGAATTTTAGAGAATTCTAAGTCACAAACAGACAAAGATTATTACCAGCTGCAAGCTATATTAGAAGCTGAACGAAGAGACAGAGGTCATGATTCTGAGATGATTGGAGACCTTCAAGCTCGAATTACATCTTTACAAGAGGAGGTGAAGCATCTCAAACATAATCTCGAAAAAGTGGAAGGAGAAAGAAAAGAGGCTCAAGACATGCTTAATCACTCAGAAAAGGAAAAGAATAATTTAGAGATAGATTTAAACTACAAACTTAAATCATTACAACAACGGTTAGAACAAGAGGTAAATGAACACAAAGTAACCAAAGCTCGTTTAACTGACAAACATCAATCTATTGAAGAGGCAAAGTCTGTGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gentao Fan et al.
Frontiers in bioscience (Landmark edition), 24, 1167-1177 (2019-05-29)
miR-139 has a tumor suppressor effect in many tumors. Here, we examined the suppressive role of this miRNA and its target, ROCK1, in osteosarcoma (OS), a highly malignant bone tumor that mainly affects children and adolescents. The expression of miR-139
Dongmei Wang et al.
OncoTargets and therapy, 13, 361-370 (2020-02-06)
Propofol has been identified to perform anti-tumor functions in glioma. However, the molecular mechanisms underlying propofol-induced prevention on migration and invasion of glioma cells remain unclear. Cell proliferation, invasion and migration were measured by 3-(4,5)-dimethylthiahiazo(-z-y1)-3,5-di-phenytetrazoliumromide assay and transwell assay, respectively.
Wen-Di Zhou et al.
International journal of oncology, 51(6), 1831-1841 (2017-10-19)
Actein is a tetracyclic triterpenoid compound, extracted from the rhizome of Cimicifuga foetida, exhibiting anticancer activities as previously reported. However, the effects of actein on human leukemia have not been explored before. In this study, the role of actein in
Jialing Rao et al.
Scientific reports, 7, 39727-39727 (2017-01-06)
A recent study demonstrated that advanced glycation end products (AGEs) play a role in monocyte infiltration in mesangial areas in diabetic nephropathy. The Ras homolog gene family, member A Rho kinase (RhoA/ROCK) pathway plays a role in regulating cell migration.
Ke Tian et al.
OncoTargets and therapy, 13, 1277-1287 (2020-02-28)
Although X-inactive specific transcript (XIST) is known to play a critical role in the pathogenesis of melanoma, the mechanisms through which this remains unclear. RNAseq, immunohistochemistry, and qRT-PCR were used to identify the levels of XIST, miR-139-5p, and Rho-Associated Coiled-Coil