Kluczowe dokumenty
EHU034601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GPC5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGAATGAAGACCACCACAAGGAACAGTGAAGAGACGCTTGCCAACAGAAGAAAAGAATTTATCAACAGCCTTCGACTGTACAGGTCATTCTATGGAGGTCTAGCTGATCAGCTTTGTGCTAATGAATTAGCTGCTGCAGATGGACTTCCCTGCTGGAATGGAGAAGATATAGTAAAAAGTTATACTCAGCGTGTGGTTGGAAATGGAATCAAAGCCCAGTCTGGAAATCCTGAAGTCAAAGTCAAAGGAATTGATCCTGTGATAAATCAGATTATTGATAAACTGAAGCATGTTGTTCAGTTGTTACAGGGTAGATCACCCAAACCTGACAAGTGGGAACTTCTTCAGCTGGGCAGTGGTGGAGGCATGGTTGAACAAGTCAGTGGGGACTGTGATGATGAAGATGGTTGCGGGGGATCAGGAAGTGGAGAAGTCAAGAGGACACTGAAGATCACAGACTGGATGCCAGATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masao Takeuchi et al.
PloS one, 16(2), e0226538-e0226538 (2021-02-20)
Glypican-5 (GPC5) is a heparan sulfate proteoglycan (HSPG) localized to the plasma membrane. We previously reported that in the human mesenchymal stem cell line UE6E7T-3, GPC5 is overexpressed in association with transformation and promotes cell proliferation by acting as a
Xin Hong et al.
European journal of pharmacology, 854, 39-47 (2019-04-06)
Accumulating evidence has suggested that Glypican-5 (GPC5) is a tumor suppressor gene in many types of cancers. However, whether GPC5 is involved in glioma remains unknown. This study was designed to explore the expression, biological function and regulatory mechanism of
Koji Okamoto et al.
The American journal of pathology, 185(7), 1889-1898 (2015-05-20)
Type 2 diabetes mellitus is a leading health issue worldwide. Among cases of diabetes mellitus nephropathy (DN), the major complication of type 2 diabetes mellitus, the nephrotic phenotype is often intractable to clinical intervention and demonstrates the rapid decline of