Kluczowe dokumenty
EHU034511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TBK1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCGGCTGGTATAACAAGAGGATTGCCTGATCCAGCCAAGATGCAGAGCACTTCTAATCATCTGTGGCTTTTATCTGATATTTTAGGCCAAGGAGCTACTGCAAATGTCTTTCGTGGAAGACATAAGAAAACTGGTGATTTATTTGCTATCAAAGTATTTAATAACATAAGCTTCCTTCGTCCAGTGGATGTTCAAATGAGAGAATTTGAAGTGTTGAAAAAACTCAATCACAAAAATATTGTCAAATTATTTGCTATTGAAGAGGAGACAACAACAAGACATAAAGTACTTATTATGGAATTTTGTCCATGTGGGAGTTTATACACTGTTTTAGAAGAACCTTCTAATGCCTATGGACTACCAGAATCTGAATTCTTAATTGTTTTGCGAGATGTGGTGGGTGGAATGAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanyu Zhang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(7), 7822-7832 (2019-03-27)
Platelets can promote several stages of the metastatic process and thus contribute to malignant progression. As an example, platelets promote invasive properties of tumor cells by induction of epithelial to mesenchymal transition (EMT). In this study, we show that tumor
Kaixuan Cui et al.
Biochemical and biophysical research communications, 503(1), 202-208 (2018-06-05)
choroidal neovascularization (CNV), a characteristic of wet age-related macular degeneration (AMD), causes severe vision loss among elderly patients. TANK-binding kinase 1 (TBK1) is a ubiquitously expressed serine-threonine kinase and is found to induce endothelial cells proliferation, represent a novel mediator
Yong Cheng et al.
EMBO reports, 20(3) (2019-01-27)
Extracellular vesicles (EVs) have been shown to carry microbial components and function in the host defense against infections. In this study, we demonstrate that Mycobacterium tuberculosis (M.tb) RNA is delivered into macrophage-derived EVs through an M.tb SecA2-dependent pathway and that
Chaping Cheng et al.
Theranostics, 8(17), 4633-4648 (2018-10-04)
Tumor metastasis is the major cause of death for prostate cancer (PCa) patients. However, the treatment options for metastatic PCa are very limited. Epithelial-mesenchymal transition (EMT) has been reported to be an indispensable step for tumor metastasis and is suggested
Ricardo J Antonia et al.
Scientific reports, 9(1), 13470-13470 (2019-09-19)
While best known for its role in the innate immune system, the TANK-binding kinase 1 (TBK1) is now known to play a role in modulating cellular growth and autophagy. One of the major ways that TBK1 accomplishes this task is