Kluczowe dokumenty
EHU034221
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BMP15
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGAGCCACTGTGGTTTACCGCCATCATCTCCAACTAACTCGCTTCAATCTCTCCTGCCATGTGGAGCCCTGGGTGCAGAAAAACCCAACCAACCACTTCCCTTCCTCAGAAGGAGATTCCTCAAAACCTTCCCTGATGTCTAACGCTTGGAAAGAGATGGATATCACACAACTTGTTCAGCAAAGGTTCTGGAATAACAAGGGACACAGGATCCTACGACTCCGTTTTATGTGTCAGCAGCAAAAAGATAGTGGTGGTCTTGAGCTCTGGCATGGCACTTCATCCTTGGACATTGCCTTCTTGTTACTCTATTTCAATGATACTCATAAAAGCATTCGGAAGGCTAAATTTCTTCCCAGGGGCATGGAGGAGTTCATGGAAAGGGAATCTCTTCTCCGGAGAACCCGACAAGCAGATGGTATCTCAGCTGAGGTTACTGCCTCTTCCTCAAAACATAGCGGGCCTGAAAATAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lihua Zhao et al.
Scientific reports, 6, 23972-23972 (2016-04-07)
The size of the primordial follicle pool determines the reproductive potential of mammalian females, and establishment of the pool is highly dependent on specific genes expression. However, the molecular mechanisms by which the essential genes are regulated coordinately to ensure