Kluczowe dokumenty
EHU033921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TUFM
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAAGGGAGACGAGTGTGAGCTCCTAGGACATAGCAAGAACATCCGCACTGTGGTGACAGGCATTGAGATGTTCCACAAGAGCCTGGAGAGGGCCGAGGCCGGAGATAACCTCGGGGCCCTGGTCCGAGGCTTGAAGCGGGAGGACTTGCGGCGGGGCCTGGTCATGGTCAAGCCAGGTTCCATCAAGCCCCACCAGAAGGTGGAGGCCCAGGTTTACATCCTCAGCAAGGAGGAAGGTGGCCGCCACAAGCCCTTTGTGTCCCACTTCATGCCTGTCATGTTCTCCCTGACTTGGGACATGGCCTGTCGGATTATCCTGCCCCCAGAGAAGGAGCTTGCCATGCCCGGGGAGGACCTGAAGTTCAACCTAATCTTGCGGCAGCCAATGATCTTAGAGAAAGGCCAGCGTTTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoyuan Weng et al.
Oncology letters, 20(5), 250-250 (2020-10-01)
Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are the most common pathologic type of mesenchymal tumor in the digestive tract. Patients with GIST face the risk of metastasis, postoperative recurrence and imatinib mesylate (IM) resistance. Mitochondrial Tu translation elongation factor (TUFM) is highly
Keiichi Tamai et al.
Scientific reports, 10(1), 21592-21592 (2020-12-11)
Cancer stem cells (CSCs) define a subpopulation of cancer cells that are resistant to therapy. However, little is known of how CSC characteristics are regulated. We previously showed that dormant cancer stem cells are enriched with a CD274low fraction of
Dasol Kim et al.
Communications biology, 4(1), 1-1 (2021-01-06)
Disorders of autophagy, a key regulator of cellular homeostasis, cause a number of human diseases. Due to the role of autophagy in metabolic dysregulation, there is a need to identify autophagy regulators as therapeutic targets. To address this need, we