Kluczowe dokumenty
EHU033251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RIC8A
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCGTTTGCACAAGACACACAGGCTGAAGGAGAGTGTAGCTCCCGTGCTGAGCGTGCTGACTGAATGTGCCCGGATGCACCGCCCAGCCAGGAAGTTCCTGAAGGCCCAGGGATGGCCACCTCCCCAGGTGCTGCCCCCTCTGCGGGATGTGAGGACACGGCCTGAGGTTGGGGAGATGCTGCGGAACAAGCTTGTCCGCCTCATGACACACCTGGACACAGATGTGAAGAGGGTGGCTGCCGAGTTCTTGTTTGTCCTGTGCTCTGAGAGTGTGCCCCGATTCATCAAGTACACAGGCTATGGGAATGCTGCTGGCCTTCTGGCTGCCAGGGGCCTCATGGCAGGAGGCCGGCCCGAGGGCCAGTACTCAGAGGATGAGGACACAGACACAGATGAGTACAAGGAAGCCAAAGCCAGCATAAACCCTGTGACCGGGAGGGTGGAGGAGAAGCCGCCTAACCCTATGGAGGGCAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Merly Saare et al.
PloS one, 10(6), e0129131-e0129131 (2015-06-11)
Targeting of G proteins to the cell cortex and their activation is one of the triggers of both asymmetric and symmetric cell division. Resistance to inhibitors of cholinesterase 8 (RIC8), a guanine nucleotide exchange factor, activates a certain subgroup of