Przejdź do
EHU033181
MISSION® esiRNA
targeting human KEL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGAGGAGAAAGCCTTCCAGTTCTACAACTCCTGCATGGATACACTTGCCATTGAAGCTGCAGGGACTGGTCCCCTCAGACAAGTTATTGAGGAGCTTGGAGGCTGGCGCATCTCTGGTAAATGGACTTCCTTAAACTTTAACCGAACGCTGAGACTTCTGATGAGTCAGTATGGCCATTTCCCTTTCTTCAGAGCCTACCTAGGACCTCATCCTGCCTCTCCACACACACCAGTCATCCAGATAGACCAGCCAGAGTTTGATGTTCCCCTCAAGCAAGATCAAGAACAGAAGATCTATGCCCAGATCTTTCGGGAATACCTGACTTACCTGAATCAGCTGGGAACCTTGCTGGGAGGAGACCCAAGCAAGGTGCAAGAACACTCTTCCTTGTCAATCTCCATCACTTCACGGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KEL(3792)
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU155611EHU123741EHU042151
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GGAGGAGAAAGCCTTCCAGTTCTACAACTCCTGCATGGATACACTTGCCATTGAAGCTGCAGGGACTGGTCCCCTCAGACAAGTTATTGAGGAGCTTGGAGGCTGGCGCATCTCTGGTAAATGGACTTCCTTAAACTTTAACCGAACGCTGAGACTTCTGATGAGTCAGTATGGCCATTTCCCTTTCTTCAGAGCCTACCTAGGACCTCATCCTGCCTCTCCACACACACCAGTCATCCAGATAGACCAGCCAGAGTTTGATGTTCCCCTCAAGCAAGATCAAGAACAGAAGATCTATGCCCAGATCTTTCGGGAATACCTGACTTACCTGAATCAGCTGGGAACCTTGCTGGGAGGAGACCCAAGCAAGGTGCAAGAACACTCTTCCTTGTCAATCTCCATCACTTCACGGC
esiRNA cDNA target sequence
AGCGATGGCCTCTTCTGTAAGACACTCACAATTCCAAAAGTGATCGGAAATGACACTGGAGCCTACAAGTGCTTCTACCGGGAAACTGACTTGGCCTCGGTCATTTATGTCTATGTTCAAGATTACAGATCTCCATTTATTGCTTCTGTTAGTGACCAACATGGAGTCGTGTACATTACTGAGAACAAAAACAAAACTGTGGTGATTCCATGTCTCGGGTCCATTTCAAATCTCAACGTGTCACTTTGTGCAAGATACCCAGAAAAGAGATTTGTTCCTGATGGTAACAGAATTTCCTGGGACAGCAAGAAGGGCTTTACTATTCCCAGCTACATGATCAGCTATGCTGGCATGGTCTTCTGTGAAGCAAAAATTAATGATGAAAGTTACCAGTCTATTATGTACATAGTTGTCGTTGTAGGGTATAGGATTTATGATGTGGTTCTGAGTCCGTCTCATGGAA
esiRNA cDNA target sequence
AGGTACCATGACCAGCAGGACGTAACTAGTAACTTTCTGGGTGCCATGTGGCTCATCTCCATCACATTCCTTTCCATTGGTTATGGGGACATGGTGCCCCACACATACTGTGGGAAAGGTGTCTGTCTCCTCACTGGCATCATGGGTGCAGGCTGCACTGCCCTTGTGGTGGCCGTGGTGGCCCGAAAGCTGGAACTCACCAAAGCGGAGAAGCACGTTCATAACTTCATGATGGACACTCAGCTCACCAAGCGGATCAAGAATGCTGCAGCCAATGTCCTTCGGGAAACATGGTTAATCTATAAACACACAAAGCTGCTAAAGAAGATTGACCATGCCAAAGTGAGGAAACACCAGAGGAAGTTCCTCCAAGCTATCCACCAGTTGAGGAGCGTCAAGATGGAACAGAGGAAGCTGAGTGACCAAGCCAACACTCTGGT
esiRNA cDNA target sequence
CAGGTTCAAGTGGTGGGATTACAGGAACGGGAGGTCAAATGTGTTGAAGATGTACTGAAACTCATTGACATAGGCAACAGTTGCAGAACATCCGGTCAAACATCTGCAAATGCACATTCATCTCGGAGCCATGCAGTGTTTCAGATTATTCTTAGAAGGAAAGGAAAACTACATGGCAAATTTTCTCTCATTGATTTGGCTGGAAATGAAAGAGGAGCTGATACTTCCAGTGCGGACAGGCAAACTAGGCTTGAAGGTGCTGAAATTAATAAAAGCCTTTTAGCACTCAAGGAGTGCATCAGAGCCTTAGGTAGAAATAAACCTCATACTCCTTTCCGTGCAAGTAAACTCACTCAGGTGTTAAGAGATTCTTTCATAGGTGAAAACTCTCGTACCTGCATGATTGC
Ensembl | human accession no.
ENSG00000197993
Ensembl | human accession no.
ENSG00000128052
Ensembl | human accession no.
ENSG00000143603
Ensembl | human accession no.
ENSG00000068796
Gene Information
human ... KEL(3792), KEL(3792)
Gene Information
human ... KDR(3791), KDR(3791)
Gene Information
human ... KCNN3(3782), KCNN3(3782)
Gene Information
human ... KIF2A(3796), KIF2A(3796)
NCBI accession no.
NM_000420
NCBI accession no.
NM_002253
NCBI accession no.
NM_002249
NCBI accession no.
NM_004520
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU033181-20UG04061828544264
EHU033181-50UG04061828308835