Kluczowe dokumenty
EHU031621
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ZNF382
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGCAAGAACCGTATTTCAAAAACAATACTATGTGAATATAAACCTGATGGAAAAGTTTTGAAAAATATTTCAGAACTAGTCATTAGAAATATAAGCCCCATAAAAGAGAAGTTTGGTGACAGTACTGGATGGGAGAAATCACTCCTCAATACCAAGCATGAGAAAATTCATCCTGCAGTGAATCTCCATAAACAAACAGAAAGAGTTCTCAGTGGTAAACAGGAGCTTATTCAGCATCAGAAGGTTCAAGCTCCAGAGCAACCATTTGACCATAATGAATGTGAAAAATCCTTCCTGATGAAAGGAATGCTATTTACACATACTAGAGCTCACAGAGGAGAAAGAACCTTTGAATACAATAAAGATGGAATTGCCTTCATAGAAAAGTCAAGCCTCAGTGTCCATCCAAGTAATCTTATGGAAAAGAAGCCCTCTGCCTACAACAAATATGGGAAATTCCTCTGCAGAAAGCCTGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chong Zhang et al.
Cell death & disease, 9(5), 573-573 (2018-05-16)
Zinc finger proteins (ZFPs) are the largest transcription factor family in mammals. About one-third of ZFPs are Krüppel-associated box domain (KRAB)-ZFPs and involved in the regulation of cell differentiation/proliferation/apoptosis and neoplastic transformation. We recently identified ZNF382 as a novel KRAB-ZFP