Kluczowe dokumenty
EHU029271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GFAP
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGGTGAAGACCGTGGAGATGCGGGATGGAGAGGTCATTAAGGAGTCCAAGCAGGAGCACAAGGATGTGATGTGAGGCAGGACCCACCTGGTGGCCTCTGCCCCGTCTCATGAGGGGCCCGAGCAGAAGCAGGATAGTTGCTCCGCCTCTGCTGGCACATTTCCCCAGACCTGAGCTCCCCACCACCCCAGCTGCTCCCCTCCCTCCTCTGTCCCTAGGTCAGCTTGCTGCCCTAGGCTCCGTCAGTATCAGGCCTGCCAGACGGCACCCACCCAGCACCCAGCAACTCCAACTAACAAGAAACTCACCCCCAAGGGGCAGTCTGGAGGGGCATGGCCAGCAGCTTGCGTTAGAATGAGGAGGAAGGAGAGAAGGGGAGGAGGGCGGGGGGCACCTACTACATCGCCCTCCACATC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jong-Hyun Moon et al.
Journal of veterinary science, 16(2), 203-211 (2014-10-02)
In the present study, the use of dogs with experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) as a disease model for necrotizing encephalitis (NE) was assessed. Twelve healthy dogs were included in this study. Canine forebrain tissues (8 g), including white and grey
Se Jeong Lee et al.
BMC cancer, 15, 1011-1011 (2015-12-26)
Glioblastoma multiforme (GBM) is characterized by extensive local invasion, which is in contrast with extremely rare systemic metastasis of GBM. Molecular mechanisms inhibiting systemic metastasis of GBM would be a novel therapeutic candidate for GBM in the brain. Patient-derived GBM
Amy Treadwell et al.
Veterinary ophthalmology, 18(5), 371-380 (2014-09-02)
To characterize the clinical, diagnostic, and histopathologic findings in dogs with canine ocular gliovascular syndrome (COGS). The archives at the Comparative Ocular Pathology Laboratory of Wisconsin (COPLOW) were used to identify eyes with COGS. Histopathological inclusion criteria included: a neovascular