Kluczowe dokumenty
EHU028791
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PDK2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGGACCGCTTCTACCTCAGCCGCATCTCCATCCGCATGCTCATCAACCAGCACACCCTCATCTTTGATGGCAGCACCAACCCAGCCCATCCCAAACACATCGGCAGCATCGACCCCAACTGCAACGTCTCTGAGGTGGTCAAAGATGCCTACGACATGGCTAAGCTCCTGTGTGACAAGTATTACATGGCCTCACCTGACCTGGAGATCCAGGAGATCAATGCAGCCAACTCCAAACAGCCGATTCACATGGTCTACGTCCCCTCCCACCTCTACCACATGCTCTTTGAGCTCTTCAAGAATGCCATGAGGGCGACTGTGGAAAGCCATGAGTCCAGCCTCATTCTCCCACCCATCAAGGTCATGGTGGCCTTGGGTGAGGAAGATCTGTCCATCAAGATGAGTGACCGAGGTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feifei Wei et al.
Cancer medicine, 9(7), 2480-2490 (2020-02-06)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most deadly cancer worldwide. Multiple long noncoding RNAs (lncRNAs) are recently identified as crucial oncogenic factors or tumor suppressors. In this study, we explored the functon and mechanism of lncRNA double homeobox A
Yonggang Zhou et al.
Science translational medicine, 12(537) (2020-04-03)
Abundant decidual natural killer (dNK) cells at the maternal-fetal interface are important during early pregnancy. However, functional subsets of dNK cells remain poorly understood. We describe a CD49a+PBX homeobox 1 (PBX1)+ dNK cell subset that promotes fetal development in humans
Zhongyuan He et al.
Cell death & disease, 9(5), 505-505 (2018-05-05)
Increasing evidence indicates that dysregulation of microRNAs (miRNAs) plays a crucial role in human malignancies. Here, we showed that microRNA-422a (miR-422a) expression was dramatically downregulated in gastric cancer (GC) samples and cell lines compared with normal controls, and that its