Kluczowe dokumenty
EHU027531
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TKTL1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGCCGAGAGAAAGAGCAGATGCCATTATCAAATTAATTGAGAGCCAGATACAGACCAGCAGGAATCTTGACCCACAGCCCCCCATTGAGGACTCACCTGAAGTCAACATCACAGATGTAAGGATGACCTCTCCACCTGATTACAGAGTTGGTGACAAGATAGCTACTCGGAAAGCATGCGGTCTGGCTCTGGCTAAGCTGGGCTACGCGAACAACAGAGTCGTTGTGCTGGATGGTGACACCAGGTACTCTACTTTCTCTGAGATATTCAACAAGGAGTACCCTGAGCGCTTCATCGAGTGCTTTATGGCTGAACAAAACATGGTGAGCGTGGCTCTGGGCTGTGCCTCCCGTGGACGGACCATTGCTTTTGCTAGCACCTTTGCTGCCTTTCTGACTCGAGCATTTGATCACATCCGGATAGGAGGCCTCGCTGAGAGCAACATCAACATTATTGGTTCCCACTGTGGGGTATCTGTTGGTGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zuxuan Shi et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(11), 8519-8529 (2015-06-03)
It is well known that tumor cells mainly depend on the nonoxidative pathway of the pentose phosphate pathway (PPP), and transketolase-like 1 (TKTL1), a kind of crucial metabolism enzyme, participates in the regulation of PPP; notably, overwhelming evidence has demonstrated