Kluczowe dokumenty
EHU027141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PTN
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAGTGCAAGCAAACCATGAAGACCCAGAGATGTAAGATCCCCTGCAACTGGAAGAAGCAATTTGGCGCGGAGTGCAAATACCAGTTCCAGGCCTGGGGAGAATGTGACCTGAACACAGCCCTGAAGACCAGAACTGGAAGTCTGAAGCGAGCCCTGCACAATGCCGAATGCCAGAAGACTGTCACCATCTCCAAGCCCTGTGGCAAACTGACCAAGCCCAAACCTCAAGCAGAATCTAAGAAGAAGAAAAAGGAAGGCAAGAAACAGGAGAAGATGCTGGATTAAAAGATGTCACCTGTGGAACATAAAAAGGACATCAGCAAACAGGATCAGTTAACTATTGCATTTATATGTACCGTAGGCTTTGTATTCAAAAATTATCTATAGCTAAGTACACAATAAGCAAAAACAAAAAGAAAAGAAAATTTTTGTAGTAGCGTTTTTTAAATGTATACTATAGTACCAGTAGGGGCTTATAATAAAGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xingxing Sun et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 128, 110201-110201 (2020-05-28)
Opa-interacting protein 5 antisense RNA1 (OIP5-AS1) has been demonstrated to facilitate proliferation, metastasis and resistance to treatments in various types of cancers. Nevertheless, the exact mechanisms underlying the roles of OIP5-AS1 in osteosarcoma(OS) drug resistance have not yet been clearly
Biqiang Zhu et al.
Cancer medicine, 9(2), 783-796 (2020-01-21)
Cholangiocarcinoma is a malignant tumor originating from bile duct epithelium. Currently, the treatment strategy is very limited and the prognosis is poor. Recent studies reported celastrol exhibits antigrowth and antimetastasis properties in many tumors. Our study aimed to assess the
Xue Ding et al.
Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 255(5), 873-884 (2017-01-14)
The purpose of our study was to investigate the effects of pleiotrophin (PTN) in proliferative vitreoretinopathy (PVR) both in vitro and in vivo. Immunofluorescence was used to observe the PTN expression in periretinal membrane samples from patients with PVR and