Kluczowe dokumenty
EHU026031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PDLIM1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACTTCAACAATGCCCTGGAGTCAAAGACTGCTGCCAGCGGGGTGGAGGCGAACAGCAGACCCTTAGACCATGCTCAGCCTCCAAGCAGCCTTGTCATCGACAAAGAATCTGAAGTTTACAAGATGCTTCAGGAGAAACAGGAGTTGAATGAGCCCCCGAAACAGTCCACGTCTTTCTTGGTTTTGCAGGAAATCCTGGAGTCTGAAGAAAAAGGGGATCCCAACAAGCCCTCAGGATTCAGAAGTGTTAAAGCTCCTGTCACTAAAGTGGCTGCGTCGATTGGAAATGCTCAGAAGTTGCCTATGTGTGACAAATGTGGCACTGGGATTGTTGGTGTGTTTGTGAAGCTGCGGGACCGTCACCGCCACCCTGAGTGTTATGTGTGCACTGACTGTGGCACCAACCTGAAACAGAAGGGCCATTTCTTTGTGGAGGATCAAATCTACTGTGAGAAGCATGCCCGGGAGCGAGTCACACCACCTGAGGGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B Y Ahn et al.
Oncogene, 35(11), 1411-1422 (2015-06-30)
The invasive nature of glioblastoma renders them incurable by current therapeutic interventions. Using a novel invasive human glioma model, we previously identified the neurotrophin receptor p75(NTR) (aka CD271) as a mediator of glioma invasion. Herein, we provide evidence that preventing