Kluczowe dokumenty
EHU024991
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ADRM1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGGGAAAGATGTCCCTGAAGGGGACCACCGTGACTCCGGATAAGCGGAAAGGGCTGGTGTACATTCAGCAGACGGACGACTCGCTTATTCACTTCTGCTGGAAGGACAGGACGTCCGGGAACGTGGAAGACGACTTGATCATCTTCCCTGACGACTGTGAGTTCAAGCGGGTGCCGCAGTGCCCCAGCGGGAGGGTCTACGTGCTGAAGTTCAAGGCAGGGTCCAAGCGGCTTTTCTTCTGGATGCAGGAACCCAAGACAGACCAGGATGAGGAGCATTGCCGGAAAGTCAACGAGTATCTGAACAACCCCCCGATGCCTGGGGCGCTGGGGGCCAGCGGAAGCAGCGGCCACGAACTCTCTGCGCTAGGCGGTGAGGGTGGCCTGCAGAGCCTGCTGGGAAACATGAGCCACAGCCAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marlena S Fejzo et al.
International journal of molecular sciences, 14(2), 3094-3109 (2013-02-05)
Approximately 25,000 ovarian cancers are diagnosed in the U.S. annually, and 75% are in the advanced stage and largely incurable. There is critical need for early detection tools and novel treatments. Proteasomal ubiquitin receptor ADRM1 is a protein that is
Yiping Huang et al.
Aging, 2(12), 959-968 (2010-12-31)
Oxidative stress was shown to promote the translocation of Ataxia-telangiectasia mutated (ATM) to cytoplasm and trigger the LKB1-AMPK-tuberin pathway leading to a down-regulation of mTOR and subsequently inducing the programmed cell death II (autophagy). Cisplatin was previously found to induce