Kluczowe dokumenty
EHU023381
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FFAR2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCCTGGTGCTCTTCTTCATCCCCATGGCAGTCACCATCTTCTGCTACTGGCGTTTTGTGTGGATCATGCTCTCCCAGCCCCTTGTGGGGGCCCAGAGGCGGCGCCGAGCCGTGGGGCTGGCTGTGGTGACGCTGCTCAATTTCCTGGTGTGCTTCGGACCTTACAACGTGTCCCACCTGGTGGGGTATCACCAGAGAAAAAGCCCCTGGTGGCGGTCAATAGCCGTGGTGTTCAGTTCACTCAACGCCAGTCTGGACCCCCTGCTCTTCTATTTCTCTTCTTCAGTGGTGCGCAGGGCATTTGGGAGAGGGCTGCAGGTGCTGCGGAATCAGGGCTCCTCCCTGTTGGGACGCAGAGGCAAAGACACAGCAGAGGGGACAAATGAGGACAGGGGTGTGGGTCAAGGAGAAGGGATGCCAAGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laure B Bindels et al.
British journal of cancer, 117(9), 1336-1340 (2017-09-06)
Activation of free fatty acid receptor 2 (FFAR2) by microbiota-derived metabolites (e.g., propionate) reduces leukaemic cell proliferation in vitro. This study aims to test whether Ffar2 expression per se also influences leukaemia cell growth in vivo. Bcr-Abl-expressing BaF cells were
Rebecca Roy et al.
Journal of molecular endocrinology, 65(2), 21-34 (2020-06-25)
Gestational diabetes mellitus (GDM) affects up to 16% of pregnant women and is associated with significant long-term health detriments for the mother and her offspring. Two central features of GDM are low-grade inflammation and maternal peripheral insulin resistance, therefore therapeutics
Hiroki Yoshida et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 672, 108057-108057 (2019-07-30)
Short-chain fatty acids (SCFAs) such as acetate, propionate, and butyrate are generated by gut microbial fermentation of dietary fiber. SCFAs may exert multiple beneficial effects on human lipid and glucose metabolism. However, their actions and underlying mechanisms are not fully
Guangwen Wang et al.
Journal of virology, 94(2) (2019-11-07)
Influenza A virus (IAV) coopts numerous host factors to complete its replication cycle. Here, we identify free fatty acid receptor 2 (FFAR2) as a cofactor for IAV entry into host cells. We found that downregulation of FFAR2 or Ffar2 expression