Kluczowe dokumenty
EHU023201
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PLOD3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACAGAAGGTCCGGTGGTTAAAGAAGGAAATGGAGAAATACGCTGACCGGGAGGATATGATCATCATGTTTGTGGATAGCTACGACGTGATTCTGGCCGGCAGCCCCACAGAGCTGCTGAAGAAGTTCGTCCAGAGTGGCAGCCGCCTGCTCTTCTCTGCAGAGAGCTTCTGCTGGCCCGAGTGGGGGCTGGCGGAGCAGTACCCTGAGGTGGGCACGGGGAAGCGCTTCCTCAATTCTGGTGGATTCATCGGTTTTGCCACCACCATCCACCAAATCGTGCGCCAGTGGAAGTACAAGGATGATGACGACGACCAGCTGTTCTACACACGGCTCTACCTGGACCCAGGACTGAGGGAGAAACTCAGCCTTAATCTGGATCATAAGTCTCGGATCTTTCAGAACCTCAACGGGGCTTTAGAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Liu et al.
Scientific reports, 8(1), 11905-11905 (2018-08-11)
Metastasis associates with late stages of lung cancer progression and remains the main cause of patient death due to the lack of clinically effective therapeutics. Here we report that the transcription factor GATA3 and its co-factor FOG2 commonly promote the