Kluczowe dokumenty
EHU022691
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LINGO2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGTGGAACCAGGAGCATTCAACAATCTCTTTAACCTGCGTTCCCTCCGCCTAAAAGGCAATCGTCTAAAGCTGGTCCCTTTGGGAGTATTCACGGGGCTGTCCAATCTCACTAAGCTTGACATTAGTGAGAATAAGATTGTCATTTTACTAGACTACATGTTCCAAGATCTACATAACCTGAAGTCTCTAGAAGTGGGGGACAATGATTTGGTTTATATATCACACAGGGCATTCAGTGGGCTTCTTAGCTTGGAGCAGCTCACCCTGGAGAAATGCAACTTAACAGCAGTACCAACAGAAGCCCTCTCCCACCTCCGCAGCCTCATCAGCCTGCATCTGAAGCATCTCAATATCAACAATATGCCTGTGTATGCCTTTAAAAGATTGTTCCACCTGAAACACCTAGAGATTGACTATTGGCCTTTACTGGATATGATGCCTGCCAATAGCCTCTACGGTCTCAACCTCACATCCCTTTCAGTCACCAACACCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jung Hyun Jo et al.
International journal of molecular sciences, 20(3) (2019-01-31)
The expression of leucine-rich repeat and immunoglobulin-like domain-containing nogo receptor-interacting protein 2 (LINGO2) has been reported in Parkinson's disease; however, its role in other diseases is unknown. Gastric cancer is the second leading cause of cancer death. Cancer stem cells