Kluczowe dokumenty
EHU022551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CYSLTR1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGCCAACAAGGATTAATTGCAAGGACTGGTAGATCGAATTTACTGAAGACTTGGAGCTTGCTTCTGAGAACAAACGCAAAAGGACAGTAAACTGTGGACCTTGAAGTTAGCAGCGTGGGCTTCCTCTAATATTACACCGTAAAAGGCATTGATCACCATAAGAAGGAACATTTGTGAAGGTACTCCAGTGCCAGAAAGAGGCACAAAGCAGACATTCGTAGAGAAACATGGATGAAACAGGAAATCTGACAGTATCTTCTGCCACATGCCATGACACTATTGATGACTTCCGCAATCAAGTGTATTCCACCTTGTACTCTATGATCTCTGTTGTAGGCTTCTTTGGCAATGGCTTTGTGCTCTATGTCCTCATAAAAACCTATCACAAGAAGTCAGCCTTCCAAGTATACATGATTAATTTAGCAGTAGCAGATCTACTTTGTGTGTGCACACTGCCTCTCCGTGTGGTCTATTATGTTCACAAAGGCATTTGGCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana Zovko et al.
Oncology reports, 40(2), 902-908 (2018-05-31)
The clinical outcome for patients with chronic myeloid leukemia (CML) has improved significantly with the introduction of tyrosine kinase inhibitors (TKIs). However, their curative potential appears limited, probably as a consequence of TKI-resistant leukemic stem cells (LSCs) that persist as