Kluczowe dokumenty
EHU022331
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EDN1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAAGGAGCTCCAGAAACAGCAGTCTTAGGCGCTGAGCTCAGCGCGGTGGGTGAGAACGGCGGGGAGAAACCCACTCCCAGTCCACCCTGGCGGCTCCGCCGGTCCAAGCGCTGCTCCTGCTCGTCCCTGATGGATAAAGAGTGTGTCTACTTCTGCCACCTGGACATCATTTGGGTCAACACTCCCGAGCACGTTGTTCCGTATGGACTTGGAAGCCCTAGGTCCAAGAGAGCCTTGGAGAATTTACTTCCCACAAAGGCAACAGACCGTGAAAATAGATGCCAATGTGCTAGCCAAAAAGACAAGAAGTGCTGGAATTTTTGCCAAGCAGGAAAAGAACTCAGGGCTGAAGACATTATGGAGAAAGACTGGAATAATCATAAGAAAGGAAAAGACTGTTCCAAGCTTGGGAAAAAGTGTATTTATCAGCAGTTAGTGAGAGGAAGAAAAATCAGAAGAAGTTCAGAGGAACACCTAAGACAAACCAGGTCGGAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Hao et al.
Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy, 14, 1405-1418 (2021-04-02)
Mesenchymal stem cell (MSC)-derived exosomes have seen great advances in human disease control in a minimally invasive manner. This research aimed to explore the function of MSC-derived exosomes in diabetic nephropathy (DN) progression and the molecules involved. A rat model
Xianwei Wang et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 80, 101-109 (2015-01-15)
Endothelin-1 (ET-1) plays a major role in regulating myocardial fibrosis in several pathological conditions, such as hypertension and diabetes. Aging is an independent risk factor for myocardial fibrosis. We hypothesized that ET-1 upregulation may be a basis of enhanced collagen
Shannon N Acker et al.
Pediatric research, 77(4), 511-519 (2015-01-13)
Pulmonary hypertension (PH) secondary to vascular remodeling contributes to poor outcomes in congenital diaphragmatic hernia (CDH), however mechanisms responsible are unknown. We hypothesized that pulmonary artery endothelial cell (PAEC) dysfunction contributes to smooth muscle cell (SMC) hyperplasia in experimental CDH.