Merck
EHU021001
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CHSY1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCAGTTTGTGGAGCATGAGGAGCTGGATGCACAAGAGTTGGCCAAGAGAATCAATCAGGAATCTGGATCCTTGTCCTTTCTCTCAAACTCCCTGAAGAAGCTCGTCCCCTTTCAGCTCCCTGGGTCGAAGAGTGAGCACAAAGAACCCAAAGATAAAAAGATAAACATACTGATTCCTTTGTCTGGGCGTTTCGACATGTTTGTGAGATTTATGGGAAACTTTGAGAAGACGTGTCTTATCCCCAATCAGAACGTCAAGCTCGTGGTTCTGCTTTTCAATTCTGACTCCAACCCTGACAAGGCCAAACAAGTTGAACTGATGAGAGATTACCGCATTAAGTACCCTAAAGCCGACATGCAGATTTTGCCTGTGTCTGGAGAGTTTTCAAGAGCCCTGGCCCTGGAAGTAGGATCCTCCCAGTTTAACAATGAATCTTTGCTCTTCTTCTGCGACGTCGACCTCGTGTTTACTACAGAATTCCTTCAGCGATGTCGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wen-Chieh Liao et al.
Oncogenesis, 9(2), 9-9 (2020-02-06)
Chondroitin sulfate synthases, a family of enzyme involved in chondroitin sulfate (CS) polymerization, are dysregulated in various human malignancies, but their roles in glioma remain unclear. We performed database analysis and immunohistochemistry on human glioma tissue, to demonstrate that the