Merck
EHU020681
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SQLE
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GATGCCCAGGTTGTAAATGGTTACATGATTCATGATCAGGAAAGCAAATCAGAGGTTCAGATTCCTTACCCTCTGTCAGAAAACAATCAAGTGCAGAGTGGAAGAGCTTTCCATCACGGAAGATTCATCATGAGTCTCCGGAAAGCAGCTATGGCAGAGCCCAATGCAAAGTTTATTGAAGGTGTTGTGTTACAGTTATTAGAGGAAGATGATGTTGTGATGGGGCAGTACAAGGATAAAGAGACTGGAGATATCAAGGAACTCCATGCTCCACTGACTGTTGTTGCAGATGGGCTTTTCTCCAAGTTCAGGAAAAGCCTGGTCTCCAATAAAGTTTCTGTATCATCTCATTTTGTTGGCTTTCTTATGAAGAATGCACCACAGTTTAAAGCAAATCATGCTGAACTTATTTTAGCTAACCCGAGTCCAGTTCTCATCTACCAGATTTCATCCAGTGAAACTCGAGTACTTGTTGACATTAGAGGAGAAATGCCAAGGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katerina Rohlenova et al.
Cell metabolism, 31(4), 862-877 (2020-04-09)
Endothelial cell (EC) metabolism is an emerging target for anti-angiogenic therapy in tumor angiogenesis and choroidal neovascularization (CNV), but little is known about individual EC metabolic transcriptomes. By single-cell RNA sequencing 28,337 murine choroidal ECs (CECs) and sprouting CNV-ECs, we