Merck
EHU020671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human S100A14
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGACCCCTTCTGAGCTACGGGACCTGGTCACCCAGCAGCTGCCCCATCTCATGCCGAGCAACTGTGGCCTGGAAGAGAAAATTGCCAACCTGGGCAGCTGCAATGACTCTAAACTGGAGTTCAGGAGTTTCTGGGAGCTGATTGGAGAAGCGGCCAAGAGTGTGAAGCTGGAGAGGCCTGTCCGGGGGCACTGAGAACTCCCTCTGGAATTCTTGGGGGGTGTTGGGGAGAGACTGTGGGCCTGGAGATAAAACTTGTCTCCTCTACCACCACCCTGTACCCTAGCCTGCACCTGTCCTCATCTCTGCAAAGTTCAGCTTCCTTCCCCAGGTCTCTGTGCACTCTGTCTTGGATGCTCTGGGGAGCTCATGGGTGGAGGAGTCTCCACCAGAGGGAGGCTCAGGGGACTGGTTGGGCCAGGGATGAATATTTGAGGGATAAAAATTGTGTAAGAGCCAAAGAATTGGTAGTAGGGGGAGAACAGAGAGGAGCTGGGCTA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hanbyoul Cho et al.
Oncotarget, 5(11), 3482-3496 (2014-06-19)
S100A14 is an EF-hand calcium-binding protein that has been reported to be involved in the progression of many malignancies. However, its role in ovarian cancer has not yet been clarified. In this study, we investigated the significance of S100A14 expression