Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł | |
| 50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGTGGACGGAGTCTCTCTCAGCTTCAGCCACTGGAACCAGGGAGAGCCCAATGACGCTTGGGGGCGCGAGAACTGTGTCATGATGCTGCACACGGGGCTGTGGAACGACGCACCGTGTGACAGCGAGAAGGACGGCTGGATCTGTGAGAAAAGGCACAACTGCTGACCCCGCCCAGTGCCCTGGAGCCGCGCCCATTGCAGCATGTCGTATCCTGGGGGCTGCTCACCTCCCTGGCTCCTGGAGCTGATTGCCAAAGAGTTTTTTCTTCCTCATCCACCGCTGCTGAGTCTCAGAAACACTTGGCCCAACATAGCCCTGTCCAGCCCAGTGCCTGGGCTCTGGGACCTCCATGCCGACCTCATCCTAACTCCACTCACGCAGACCCAACCTAACCTCCACTAGCTCCAAAATCCCTGCTCCTGCGTCCCCGTGATATGCCTCCACTTCTCTCCCTAACCAAGGTTAGGTGACTGAGGACTGGAGCTGTTTGGTTTTCTCGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CLEC4G(339390)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Gene Information human ... CLEC4G(339390), CLEC4G(339390) | Gene Information human ... CLEC4E(26253), CLEC4E(26253) | Gene Information human ... CLEC2L(154790), CLEC2L(154790) | Gene Information human ... CLEC1A(51267), CLEC1A(51267) |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. |
| esiRNA cDNA target sequence GGTGGACGGAGTCTCTCTCAGCTTCAGCCACTGGAACCAGGGAGAGCCCAATGACGCTTGGGGGCGCGAGAACTGTGTCATGATGCTGCACACGGGGCTGTGGAACGACGCACCGTGTGACAGCGAGAAGGACGGCTGGATCTGTGAGAAAAGGCACAACTGCTGACCCCGCCCAGTGCCCTGGAGCCGCGCCCATTGCAGCATGTCGTATCCTGGGGGCTGCTCACCTCCCTGGCTCCTGGAGCTGATTGCCAAAGAGTTTTTTCTTCCTCATCCACCGCTGCTGAGTCTCAGAAACACTTGGCCCAACATAGCCCTGTCCAGCCCAGTGCCTGGGCTCTGGGACCTCCATGCCGACCTCATCCTAACTCCACTCACGCAGACCCAACCTAACCTCCACTAGCTCCAAAATCCCTGCTCCTGCGTCCCCGTGATATGCCTCCACTTCTCTCCCTAACCAAGGTTAGGTGACTGAGGACTGGAGCTGTTTGGTTTTCTCGC | esiRNA cDNA target sequence CTGGGATCCCCATCCTATTTCTCAGTGCCTGTTTCATCACCAGATGTGTTGTGACATTTCGCATCTTTCAAACCTGTGATGAGAAAAAGTTTCAGCTACCTGAGAATTTCACAGAGCTCTCCTGCTACAATTATGGATCAGGTTCAGTCAAGAATTGTTGTCCATTGAACTGGGAATATTTTCAATCCAGCTGCTACTTCTTTTCTACTGACACCATTTCCTGGGCGTTAAGTTTAAAGAACTGCTCAGCCATGGGGGCTCACCTGGTGGTTATCAACTCACAGGAGGAGCAGGAATTCCTTTCCTACAAGAAACCTAAAATGAGAGAGTTTTTTATTGGACTGTCAGACCAGGTTGTCGAGGGTCAGTGGCAATGGGTGGACGGCACACCTTTGACAAAGTCTCTGAGCTTCTGGGATGTAGGGGAGCCCAACAACATAGCTACCCTGGAGGACTGTGCCACCATGAGAGA | esiRNA cDNA target sequence TTCAGAGCCAGAAGGAGCTGGAATTTATGTTCAAGTTCACGCGGAGGGAGCCCTGGATTGGACTACGCAGAGTTGGGGACGAATTCCACTGGGTCAACGGGGACCCGTTTGATCCGGACACGTTCACCATCGCAGGTCCAGGGGAGTGTGTCTTCGTGGAGCCCACCAGGCTGGTGTCGACGGAGTGTCTGATGACCCGGCCCTGGGTGTGCAGCAAGATGGCCTATACTTGAGGTGGGTGGGGCCAGAGGTGGCCCCGCCCCTAGGCCTGTGGGAGGTGTCTGGTGTCTGCTCAAGACCTGCTTCCAGCGGAGCCGCCTGCCCTCTGCAAGGCGAAGCGGTGGGTGCGTGGCCTCCGCCCCAGGCCCCTCTCCCAGGCCCTGGCGCTCTGAGTCCCTGGTTCCTGGCCTCCTTTGTCTGCAGGCAGGTCGTGTGGCTCAGCAGTTAAATCCCATATGCTAGGTAGTGTAGGCATCTGCCCACCTACACACACACACATGCATAGGTACACG | esiRNA cDNA target sequence TGGAACCCCTTTCACTTCTGAACTGTTCCATATTATAATAGATGTCACCAGCCCAAGAAGCAGAGACTGTGTGGCCATCCTTAATGGGATGATCTTCTCAAAGGACTGCAAAGAATTGAAGCGTTGTGTCTGTGAGAGAAGGGCAGGAATGGTGAAGCCAGAGAGCCTCCATGTCCCCCCTGAAACATTAGGCGAAGGTGACTGATTCGCCCTCTGCAACTACAAATAGCAGAGTGAGCCAGGCGGTGCCAAAGCAAGGGCTAGTTGAGACATTGGGAAATGGAACATAATCAGGAAAGACTATCTCTCTGACTAGTACAAAATGGGTTCTCGTGTTTCCTGTTCAGGATCACCAGCATTTCTGAGCTTGGGTTTATGCACGTATTTAACAGTCACAAGAAGTCTTATTTACATGCCACCAACCAACCTCAGAAACCCATAATGTCATCTGCCTTCTTGGCTT |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EHU019331-20UG | 04061828567188 |
| EHU019331-50UG | 04061828331505 |