Przejdź do
EHU019331
MISSION® esiRNA
targeting human CLEC4G
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGTGGACGGAGTCTCTCTCAGCTTCAGCCACTGGAACCAGGGAGAGCCCAATGACGCTTGGGGGCGCGAGAACTGTGTCATGATGCTGCACACGGGGCTGTGGAACGACGCACCGTGTGACAGCGAGAAGGACGGCTGGATCTGTGAGAAAAGGCACAACTGCTGACCCCGCCCAGTGCCCTGGAGCCGCGCCCATTGCAGCATGTCGTATCCTGGGGGCTGCTCACCTCCCTGGCTCCTGGAGCTGATTGCCAAAGAGTTTTTTCTTCCTCATCCACCGCTGCTGAGTCTCAGAAACACTTGGCCCAACATAGCCCTGTCCAGCCCAGTGCCTGGGCTCTGGGACCTCCATGCCGACCTCATCCTAACTCCACTCACGCAGACCCAACCTAACCTCCACTAGCTCCAAAATCCCTGCTCCTGCGTCCCCGTGATATGCCTCCACTTCTCTCCCTAACCAAGGTTAGGTGACTGAGGACTGGAGCTGTTTGGTTTTCTCGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CLEC4G(339390)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU035101EHU223171EHU042941
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... CLEC4G(339390), CLEC4G(339390)
Gene Information
human ... CLEC4E(26253), CLEC4E(26253)
Gene Information
human ... CLEC2L(154790), CLEC2L(154790)
Gene Information
human ... CLEC1A(51267), CLEC1A(51267)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000182566
Ensembl | human accession no.
ENSG00000166523
Ensembl | human accession no.
ENSG00000236279
Ensembl | human accession no.
ENSG00000150048
esiRNA cDNA target sequence
GGTGGACGGAGTCTCTCTCAGCTTCAGCCACTGGAACCAGGGAGAGCCCAATGACGCTTGGGGGCGCGAGAACTGTGTCATGATGCTGCACACGGGGCTGTGGAACGACGCACCGTGTGACAGCGAGAAGGACGGCTGGATCTGTGAGAAAAGGCACAACTGCTGACCCCGCCCAGTGCCCTGGAGCCGCGCCCATTGCAGCATGTCGTATCCTGGGGGCTGCTCACCTCCCTGGCTCCTGGAGCTGATTGCCAAAGAGTTTTTTCTTCCTCATCCACCGCTGCTGAGTCTCAGAAACACTTGGCCCAACATAGCCCTGTCCAGCCCAGTGCCTGGGCTCTGGGACCTCCATGCCGACCTCATCCTAACTCCACTCACGCAGACCCAACCTAACCTCCACTAGCTCCAAAATCCCTGCTCCTGCGTCCCCGTGATATGCCTCCACTTCTCTCCCTAACCAAGGTTAGGTGACTGAGGACTGGAGCTGTTTGGTTTTCTCGC
esiRNA cDNA target sequence
CTGGGATCCCCATCCTATTTCTCAGTGCCTGTTTCATCACCAGATGTGTTGTGACATTTCGCATCTTTCAAACCTGTGATGAGAAAAAGTTTCAGCTACCTGAGAATTTCACAGAGCTCTCCTGCTACAATTATGGATCAGGTTCAGTCAAGAATTGTTGTCCATTGAACTGGGAATATTTTCAATCCAGCTGCTACTTCTTTTCTACTGACACCATTTCCTGGGCGTTAAGTTTAAAGAACTGCTCAGCCATGGGGGCTCACCTGGTGGTTATCAACTCACAGGAGGAGCAGGAATTCCTTTCCTACAAGAAACCTAAAATGAGAGAGTTTTTTATTGGACTGTCAGACCAGGTTGTCGAGGGTCAGTGGCAATGGGTGGACGGCACACCTTTGACAAAGTCTCTGAGCTTCTGGGATGTAGGGGAGCCCAACAACATAGCTACCCTGGAGGACTGTGCCACCATGAGAGA
esiRNA cDNA target sequence
TTCAGAGCCAGAAGGAGCTGGAATTTATGTTCAAGTTCACGCGGAGGGAGCCCTGGATTGGACTACGCAGAGTTGGGGACGAATTCCACTGGGTCAACGGGGACCCGTTTGATCCGGACACGTTCACCATCGCAGGTCCAGGGGAGTGTGTCTTCGTGGAGCCCACCAGGCTGGTGTCGACGGAGTGTCTGATGACCCGGCCCTGGGTGTGCAGCAAGATGGCCTATACTTGAGGTGGGTGGGGCCAGAGGTGGCCCCGCCCCTAGGCCTGTGGGAGGTGTCTGGTGTCTGCTCAAGACCTGCTTCCAGCGGAGCCGCCTGCCCTCTGCAAGGCGAAGCGGTGGGTGCGTGGCCTCCGCCCCAGGCCCCTCTCCCAGGCCCTGGCGCTCTGAGTCCCTGGTTCCTGGCCTCCTTTGTCTGCAGGCAGGTCGTGTGGCTCAGCAGTTAAATCCCATATGCTAGGTAGTGTAGGCATCTGCCCACCTACACACACACACATGCATAGGTACACG
esiRNA cDNA target sequence
TGGAACCCCTTTCACTTCTGAACTGTTCCATATTATAATAGATGTCACCAGCCCAAGAAGCAGAGACTGTGTGGCCATCCTTAATGGGATGATCTTCTCAAAGGACTGCAAAGAATTGAAGCGTTGTGTCTGTGAGAGAAGGGCAGGAATGGTGAAGCCAGAGAGCCTCCATGTCCCCCCTGAAACATTAGGCGAAGGTGACTGATTCGCCCTCTGCAACTACAAATAGCAGAGTGAGCCAGGCGGTGCCAAAGCAAGGGCTAGTTGAGACATTGGGAAATGGAACATAATCAGGAAAGACTATCTCTCTGACTAGTACAAAATGGGTTCTCGTGTTTCCTGTTCAGGATCACCAGCATTTCTGAGCTTGGGTTTATGCACGTATTTAACAGTCACAAGAAGTCTTATTTACATGCCACCAACCAACCTCAGAAACCCATAATGTCATCTGCCTTCTTGGCTT
NCBI accession no.
NM_198492
NCBI accession no.
NM_014358
NCBI accession no.
NM_001080511
NCBI accession no.
NM_016511
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU019331-20UG04061828567188
EHU019331-50UG04061828331505